Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF
Beskrivelse
- Integritet testbar
- Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
- Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polycap TF 36, 1,0μ m, med FNPT indløb og udløb (5 stk) |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 1μ m |
| Filtreringsområde | 500 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsstil | FNPT |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | FNPT |
| Vis mere |