Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF
Product Code. 11389174
Click to view available options
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
MNPT
Trappede Barb
Outlet stil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
Trappede Barb
Mængde:
1 stk.
5 pakker
Unit Size:
Hver
Pakke med 5
Product Code. 11389174
Brand: Cytiva 67113604
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet med robust PTFE-membran og polypropylenhus. Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF filtrerer organiske og aggressive opløsninger, luft og gas.
  • Integritet testbar
  • Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
  • Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap TF 36, 0,45μ m, med MNPT-indgang og 3/8 i SB-udtag (1 stk)
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,45 μm
Filtreringsområde 500 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil MNPT
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Udtagsfitting 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 tomme)
Outlet stil Trappede Barb
Mængde 1 stk.