Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF
Artikelnummer. 11330824
Skift visning
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
MNPT
Trappede Barb
Outlet stil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
Trappede Barb
Mængde:
1 stk.
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. Porestørrelse Indløbsstil Outlet stil Mængde unitSize
11330824 1μ m Trappede Barb Trappede Barb 1 stk. Hver
11349174 0,2μ m MNPT Trappede Barb 1 stk. Hver
11319174 0,1 μm MNPT Trappede Barb 1 stk. Hver
11389174 0,45 μm MNPT Trappede Barb 1 stk. Hver
11320824 0,2μ m Trappede Barb Trappede Barb 1 stk. Hver
11399174 1μ m FNPT FNPT 5 pakker Pakke med 5
11369174 0,45 μm 1-1/2 in. Sanitære 1-1/2 in. Sanitære 5 pakker Pakke med 5
11329174 0,2μ m FNPT FNPT 5 pakker Pakke med 5
11359174 0,2μ m Trappede Barb Trappede Barb 5 pakker Pakke med 5
11309184 1μ m Trappede Barb Trappede Barb 5 pakker Pakke med 5
10 options
Artikelnummer. 11330824
Brand: Cytiva 67003610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet med robust PTFE-membran og polypropylenhus. Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF filtrerer organiske og aggressive opløsninger, luft og gas.
  • Integritet testbar
  • Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
  • Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap TF 36, 1,0μ m, med 3/8 i SB indløb og udløb (1 stk)
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 1μ m
Filtreringsområde 500 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsforbindelse (engelsk) 1/4 til 3/8 tommer.
Indløbsforbindelse (metrisk) 6 til 9,5 mm
Indløbsstil Trappede Barb
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Udtagsfitting 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 tomme)
Outlet stil Trappede Barb
Mængde 1 stk.