Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF
Artikelnummer. 11329174
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
MNPT
Trappede Barb
Outlet stil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
Trappede Barb
Mængde:
1 stk.
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11329174
Brand: Cytiva 2601T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet med robust PTFE-membran og polypropylenhus. Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF filtrerer organiske og aggressive opløsninger, luft og gas.
  • Integritet testbar
  • Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
  • Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap TF 36 kapselfilter, 0,2μ m, med FNPT indløb og udløb (5 stk)
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Filtreringsområde 500 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil FNPT
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil FNPT
Mængde 5 pakker