Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF
Artikelnummer. 11309184
Skift visning
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
MNPT
Trappede Barb
Outlet stil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
Trappede Barb
Mængde:
1 stk.
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Indløbsstil Outlet stil Mængde unitSize
11309184 1μ m Trappede Barb Trappede Barb 5 pakker Pakke med 5
11349174 0,2μ m MNPT Trappede Barb 1 stk. Hver
11319174 0,1 μm MNPT Trappede Barb 1 stk. Hver
11389174 0,45 μm MNPT Trappede Barb 1 stk. Hver
11320824 0,2μ m Trappede Barb Trappede Barb 1 stk. Hver
11330824 1μ m Trappede Barb Trappede Barb 1 stk. Hver
11399174 1μ m FNPT FNPT 5 pakker Pakke med 5
11369174 0,45 μm 1-1/2 in. Sanitære 1-1/2 in. Sanitære 5 pakker Pakke med 5
11329174 0,2μ m FNPT FNPT 5 pakker Pakke med 5
11359174 0,2μ m Trappede Barb Trappede Barb 5 pakker Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11309184 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 DKK
    2093.53 DKK / Pakke med 5
    Spare 46.47 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med robust PTFE-membran og polypropylenhus. Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF filtrerer organiske og aggressive opløsninger, luft og gas.
  • Integritet testbar
  • Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
  • Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 1μ m
Filtreringsområde 500 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsforbindelse (engelsk) 1/4 til 3/8 tommer.
Indløbsforbindelse (metrisk) 6 til 9 mm
Indløbsstil Trappede Barb
Udtagsfitting 6 til 9 mm (1/4 til 3/8 tomme)
Outlet stil Trappede Barb
Mængde 5 pakker