Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler, 36 AS
Artikelnummer. p-107313
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Indløbsstil:
1/2 SB indløb
FNPT
MNPT indløb
SB indløb
Outlet stil:
1/2 SB udtag
FNPT
SB udtag
SB udtag plus påfyldningsklokke
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11369084
Brand: Cytiva 67083602
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver et meget effektivt filtreringsområde i en lille størrelse. Whatman™ Polycap Engangs AS Kapsler, AS 36 filtrerer let store mængder og vanskelige prøver.
Anbefales til filtrering af vandige opløsninger. Kombinerer et glasmikrofiber (GMF) forfilter og en nylonmembran, hvilket forlænger filterets levetid og gør det nemt at filtrere større volumener og vanskelige prøver.
  • Første lag (GMF) fungerer som et forfilter for at sikre længere membran (0,2, 0,45 og 1,0μ m) levetid og højere filtreringseffektivitet.
  • Nylon membranlaget er i sagens natur hydrofilt, har lavt ekstraherbare, er biosikkert og har fremragende strømningshastigheder.
  • Hus termisk smeltet (ingen lim, klæbemidler eller fremmede materialer).
  • Integritet-testbar ved boblepunkt, trykfald eller fremadstrømningsmetoder.
  • Giver et meget effektivt filtreringsområde i en lille størrelse.
  • Autoklaverbar; nogle præsteriliseret med gammabestråling.
  • Fremstillet i renrumsfaciliteter under ISO Kvalitetssystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap AS 36 Kapselfilter, sterilt, 0,2μ m, 1/2 SB indløb og udløb (1 stk)
Materiale (membran) Nylon
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 400 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af vandige opløsninger (såsom cellekulturmedier, serumenzymer og vand) og fjernelse af bakterier og affald.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil 1/2 SB indløb
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil 1/2 SB udtag