Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler, 36 AS
Beskrivelse
Anbefales til filtrering af vandige opløsninger. Kombinerer et glasmikrofiber (GMF) forfilter og en nylonmembran, hvilket forlænger filterets levetid og gør det nemt at filtrere større volumener og vanskelige prøver.
- Første lag (GMF) fungerer som et forfilter for at sikre længere membran (0,2, 0,45 og 1,0μ m) levetid og højere filtreringseffektivitet.
- Nylon membranlaget er i sagens natur hydrofilt, har lavt ekstraherbare, er biosikkert og har fremragende strømningshastigheder.
- Hus termisk smeltet (ingen lim, klæbemidler eller fremmede materialer).
- Integritet-testbar ved boblepunkt, trykfald eller fremadstrømningsmetoder.
- Giver et meget effektivt filtreringsområde i en lille størrelse.
- Autoklaverbar; nogle præsteriliseret med gammabestråling.
- Fremstillet i renrumsfaciliteter under ISO Kvalitetssystemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polycap AS 36 Kapselfilter, sterilt, 0,45μ m, SB indløb og udløb (1 stk) |
| Materiale (membran) | Nylon |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 400 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Filtrering af vandige opløsninger (såsom cellekulturmedier, serumenzymer og vand) og fjernelse af bakterier og affald. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsstil | SB indløb |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Vis mere |