Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler, 36 AS
Artikelnummer. 11369084
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Indløbsstil:
1/2 SB indløb
FNPT
MNPT indløb
SB indløb
Outlet stil:
1/2 SB udtag
FNPT
SB udtag
SB udtag plus påfyldningsklokke
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Indløbsstil Outlet stil Sterilitet Pakningsstørrelse
11369084 0,2μ m 1/2 SB indløb 1/2 SB udtag Steril Hver
11379084 0,2μ m MNPT indløb SB udtag Steril Hver
11399084 0,45 μm SB indløb SB udtag Steril Hver
10527111 0,2μ m SB indløb SB udtag Steril Hver
11329094 0,2μ m SB indløb SB udtag plus påfyldningsklokke Steril Hver
11339094 0,2μ m FNPT FNPT Ikke steril Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11369084 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 67083602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 DKK
    454.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.61 DKK
    1% Slukket
På lager
Giver et meget effektivt filtreringsområde i en lille størrelse. Whatman™ Polycap Engangs AS Kapsler, AS 36 filtrerer let store mængder og vanskelige prøver.
Anbefales til filtrering af vandige opløsninger. Kombinerer et glasmikrofiber (GMF) forfilter og en nylonmembran, hvilket forlænger filterets levetid og gør det nemt at filtrere større volumener og vanskelige prøver.
  • Første lag (GMF) fungerer som et forfilter for at sikre længere membran (0,2, 0,45 og 1,0μ m) levetid og højere filtreringseffektivitet.
  • Nylon membranlaget er i sagens natur hydrofilt, har lavt ekstraherbare, er biosikkert og har fremragende strømningshastigheder.
  • Hus termisk smeltet (ingen lim, klæbemidler eller fremmede materialer).
  • Integritet-testbar ved boblepunkt, trykfald eller fremadstrømningsmetoder.
  • Giver et meget effektivt filtreringsområde i en lille størrelse.
  • Autoklaverbar; nogle præsteriliseret med gammabestråling.
  • Fremstillet i renrumsfaciliteter under ISO Kvalitetssystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap AS 36 Kapselfilter, sterilt, 0,2μ m, 1/2 SB indløb og udløb (1 stk)
Materiale (membran) Nylon
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 400 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af vandige opløsninger (såsom cellekulturmedier, serumenzymer og vand) og fjernelse af bakterier og affald.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil 1/2 SB indløb
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil 1/2 SB udtag