Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engangskapsler - 36, 75 og 150 SPF
Beskrivelse
- Tre-lags filter tillader filtrering af større volumener
- Integritet testbar
- Med indløbsventil
- Filtermedie: Tre lag: fint glas mikrofiber/ultrafint glas mikrofiber/1,0 μm polysulfon
Serum forfilterkapsler. Retention (med luftrensning),< 2 ml
Til forfiltrering af serum. Håndtere vævskulturmedier, næringsstoffer, immunologiske stoffer, enzymer, diagnostiske standarder/kontroller, biologiske stoffer, buffere, virussuspensioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polycap SPF 75 kapselfilter, 1,0μ m, med SB indløb og udløb (1 stk) |
| Materiale (membran) | Glas mikrofiber, polyethersulfon |
| Porestørrelse | 1μ m |
| Filtreringsområde | 535 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Til forfiltrering af serum. Håndtere vævskulturmedier, næringsstoffer, immunologiske stoffer, enzymer, diagnostiske standarder/kontroller, biologiske stoffer, buffere, virussuspensioner. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Trappede Barb |