Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler: 150TC
Beskrivelse
Polycap TC-filtre til sterilfiltrering af biologiske og vandige vævskulturopløsninger
- To-lags filter for lang levetid, høj effektivitet
- Steril, ikke-pyrogen
- Steriliserende filtreringskapsler
- 0,2 μm kapsler opfylder bakterietilbageholdelse pr ASTM F838-83
- Lav-protein-bindende membran
- hydrofil; lavt ekstraherbare
- Med indløbsventil
- Filtermedie: To lag polyethersulfon (PES)
Applikationer:
Steril filtrering af biologiske og vævskulturopløsninger. Primært til vandige opløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polycap TC 150 Kapselfilter, 0,65/0,45μ m, steril, med 1/2 i SB indløb og udløb (1 stk) |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,6/0,45μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 1900 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Steril filtrering af biologiske og vævskulturopløsninger. Primært til vandige opløsninger. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | 3/8-1/2 in. 1/2 SB indløb og udløb modhage |
| Type | Engangskapsel |