Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler, 150 TF
Artikelnummer. 11389164
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
Nationalt hungevind (FNPT)
Sanitære
Outlet stil:
Nationalt hungevind (FNPT)
Sanitære
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11389164
Brand: Cytiva 2803T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polycap 150 TF-filtre til filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas
  • Integritet testbar
  • Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
  • Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap TF 150, 0,45μ m, med FNPT indløb og udløb (5 stk)
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,45 μm
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil Nationalt hungevind (FNPT)
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Nationalt hungevind (FNPT)
Type Polycap Filterkapsel