Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler, 150 TF
Artikelnummer. 11369164
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
Nationalt hungevind (FNPT)
Sanitære
Outlet stil:
Nationalt hungevind (FNPT)
Sanitære
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11369164
Brand: Cytiva 2801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polycap 150 TF-filtre til filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas
  • Integritet testbar
  • Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
  • Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap TF 150, 0,2μ m, med 1,5 i sanitetsindløb og -udløb (5 stk)
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil Sanitære
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Sanitære