Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler, 150 TF
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
Nationalt hungevind (FNPT)
Sanitære
Outlet stil:
Nationalt hungevind (FNPT)
Sanitære
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Integritet testbar
- Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
- Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polycap TF 150, 0,2μ m, med FNPT indløb og udløb (5 stk) |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsstil | Nationalt hungevind (FNPT) |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Nationalt hungevind (FNPT) |