Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polyamid membraner
Artikelnummer. 11358944
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11358944
Brand: Cytiva 10414114
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalfilter fremstillet af ren polyamid til klaring og sterilfiltrering
  • Mekanisk stærk
  • Fremragende våd/tør styrke
  • Hydrofil til vandige og organiske opløsninger
  • For op til 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyamid
Porestørrelse 0,5μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Tykkelse (metrisk) 110μ m
Diameter (metrisk) 50 mm