Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Opbevaringspose i plastik med lynlås
Artikelnummer. 11969134
Skift visning
Materiale:
Plast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11969134 Plast Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11969134 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10548232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 DKK
    312.21 DKK / Pakke med 100
    Spare 92.79 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Opbevaringspose med lynlås til 903 proteinsparekort
  • Rummer kort op til B x H: 95 x 130 mm
  • B x H: 4 x 6 tommer (102 x 152 mm)
  • Klar, fleksibel plastik
  • Pakke på 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Lynlåsforsegling
Farve Klar
Til brug med (applikation) Opbevaring og arkivering Whatman Protein Saver-kortprøver.
Materiale Plast
nr. pr. pakke 100
Mængde 100
Bredde (engelsk) 4 tommer
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 152 mm
Produkttype Opbevaringspose med lynlås
Bredde (metrisk) 102 mm