Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Phenolphtalein testpapir på rulle
Artikelnummer. 11310684
pH-område:
8,3 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11310684
Brand: Cytiva 2600204A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombinerer brugervenlighed med nøjagtighed og konsistens til bestemmelse af neutraliseringspunktet i svage syre/stærke alkalireaktioner.
Bekvemmeligheden ved at bruge indikatorpapir til hurtig bestemmelse af pH-værdier har ført til mange anvendelser i laboratorier og industri
  • Øjeblikkelige pH-aflæsninger
  • Nøjagtig til en lang række rutinemæssige pH-tests
  • Praktisk og bærbar til brug i marken
  • Økonomisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farveindikator Phenolphtalein
pH-område 8,3 til 10
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af neutralisationspunktet i svag syre/stærk alkali reaktioner
Mængde Hver
Type Phenolphtalein testpapir