Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Reel Dispensers
Artikelnummer. p-3207780
pH-område:
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
4 til 7
6,4 til 8
8 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11340674
Brand: Cytiva 2600101A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til hurtig bestemmelse af pH-værdier
  • Øjeblikkelige pH-aflæsninger
  • Nøjagtig til en bred vifte af rutinemæssig pH-testning
  • Praktisk og bærbar til brug i marken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 0,5 til 5,5
Format Spole
Til brug med (applikation) Rutinemæssig pH-testning
Type pH-indikator dispenser