Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Reel Dispensers
pH-område:
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
4 til 7
6,4 til 8
8 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anvendes til hurtig bestemmelse af pH-værdier
- Øjeblikkelige pH-aflæsninger
- Nøjagtig til en bred vifte af rutinemæssig pH-testning
- Praktisk og bærbar til brug i marken
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 1 til 11 |
| Format | Spole |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig pH-testning |
| Type | pH-indikator dispenser |