Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral sammenligningsstrimler
Beskrivelse
Anvendes til hurtig bestemmelse af pH-værdier
- Øjeblikkelige pH-aflæsninger
- Nøjagtig til en bred vifte af rutinemæssig pH-testning
- Praktisk og bærbar til brug i marken
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 1 til 12 |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig pH-testning |
| Inkluderer | Plaststøtter, papirsegmenter på hver strimmel, komplementære indikatordiagrammer |
| Type | pH Indikator Test Strip, Integral Comparison Strip |
| Dimensioner (L x B) | 100 x 11 mm |