Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral sammenligningsstrimler
Artikelnummer. 10451602
Skift visning
pH-område:
1 til 12
1,8 til 3,8
3,8 til 5,5
5,2 til 6,8
6 til 8.1
8 til 9,7
9,5 til 12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område unitSize
10451602 3,8 til 5,5 Pakke med 200
11370684 1 til 12 Pakke med 200
10114071 1,8 til 3,8 Pakke med 200
10614282 5,2 til 6,8 Pakke med 200
11330694 6 til 8.1 Pakke med 200
11340694 8 til 9,7 Pakke med 200
11914556 9,5 til 12 Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10451602 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2627990
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til hurtig bestemmelse af pH-værdier
  • Øjeblikkelige pH-aflæsninger
  • Nøjagtig til en bred vifte af rutinemæssig pH-testning
  • Praktisk og bærbar til brug i marken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 3,8 til 5,5
Format Strip
Til brug med (applikation) Rutinemæssig pH-testning
Inkluderer Integreret farvekort
Type pH-indikator teststrimmel, integreret sammenligning
Dimensioner (L x B) 100 x 11 mm