Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Integral sammenligningsstrimler
Artikelnummer. 10114071
pH-område:
1 til 12
1,8 til 3,8
3,8 til 5,5
5,2 til 6,8
6 til 8.1
8 til 9,7
9,5 til 12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10114071
Brand: Cytiva 2626990
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til hurtig bestemmelse af pH-værdier
  • Øjeblikkelige pH-aflæsninger
  • Nøjagtig til en bred vifte af rutinemæssig pH-testning
  • Praktisk og bærbar til brug i marken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 1,8 til 3,8
Format Strip
Til brug med (applikation) Rutinemæssig pH-testning
Inkluderer Plaststøtter, papirsegmenter på hver strimmel, komplementære indikatordiagrammer
Type pH Indikator Test Strip, Integral Comparison Strip
Dimensioner (L x B) 100 x 11 mm