Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorpapirer, CF-strimler
Artikelnummer. p-194538
pH-område:
0 til 14
4,5 til 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10377481
Brand: Cytiva 2613991
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Giver en ekstremt klar og nøjagtig visuel pH-værdi ved hjælp af fire forskellige segmenter af farveimprægneret indikatorpapir. Whatman™ pH-indikatorpapir, CF-strimler bruger farvestoffer, der er kemisk bundet til papiret og ikke kan udvaskes til opløsning.
  • Plaststøtter, der bevarer stivheden i væsker
  • Papirsegmenter på hver strimmel har kemisk bundne farvestoffer; kan ikke udløbe i opløsning
  • Supplerende indikatordiagrammer giver klar sammenligning
  • Strimler i fuld rækkevidde (0 til 14) gradueret i 1 pH-enheder; bredbåndsstrimler (4,5 til 10pH) i 0,5pH-enheder
  • Pakker med 100; hver strimmel er ca. 0,25x 3 tommer. (6x 80 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 0 til 14
Format Strip
Gradueringer 1 pH
Inkluderer Plaststøtter, papirsegmenter på hver strimmel, komplementære indikatordiagrammer
Mængde 100 pakke
Type pH-teststrimmel, farvebundet
Dimensioner (L x B) 80 x 6 mm
Længde (metrisk) 80 mm
Bredde (metrisk) 6 mm