Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorpapirer, CF-strimler
Artikelnummer. 10377481
Skift visning
pH-område:
0 til 14
4,5 til 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10377481 0 til 14 Pakke med 100
11390684 4,5 til 10 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377481 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2613991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 DKK
    147.09 DKK / Pakke med 100
    Spare 62.91 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Giver en ekstremt klar og nøjagtig visuel pH-værdi ved hjælp af fire forskellige segmenter af farveimprægneret indikatorpapir. Whatman™ pH-indikatorpapir, CF-strimler bruger farvestoffer, der er kemisk bundet til papiret og ikke kan udvaskes til opløsning.
  • Plaststøtter, der bevarer stivheden i væsker
  • Papirsegmenter på hver strimmel har kemisk bundne farvestoffer; kan ikke udløbe i opløsning
  • Supplerende indikatordiagrammer giver klar sammenligning
  • Strimler i fuld rækkevidde (0 til 14) gradueret i 1 pH-enheder; bredbåndsstrimler (4,5 til 10pH) i 0,5pH-enheder
  • Pakker med 100; hver strimmel er ca. 0,25x 3 tommer. (6x 80 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 0 til 14
Format Strip
Gradueringer 1 pH
Inkluderer Plaststøtter, papirsegmenter på hver strimmel, komplementære indikatordiagrammer
Mængde 100 pakke
Type pH-teststrimmel, farvebundet
Dimensioner (L x B) 80 x 6 mm
Længde (metrisk) 80 mm
Bredde (metrisk) 6 mm