Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nytran™ SuperCharge membraner
Artikelnummer. 11355424
Størrelse (metrisk):
11 x 14 cm
20 cm x 3 m
30 cm x 3 m
8,2 cm i diameter
Format:
Ark
Disk
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 11355424
Brand: Cytiva 10416230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støb ensartet på begge sider af en støttematrix, hvilket giver fremragende symmetri og tillader membraner at ligge fladt uden at krølle
Nytran SuperCharge (SPC ) Membran
  • Kombinerer en meget høj positiv ladning og højere tæthed af nylon pr. arealenhed for at give flere prøvebindingssteder
  • Viser en meget ensartet porestørrelse og porefordeling, hvilket fører til større reproducerbarhed eller resultater på tværs af en membran og fra blot til blot
  • Fremstillet til at tillade både en høj positiv ladning og ekstrem lav baggrund
  • Bindingskapacitet:> 600 μg/cm 2
  • Kompatibel med isotopisk og nonisotopdetektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 11 cm
Bredde (metrisk) 14 cm
Til brug med (applikation) Velegnet til isotopisk og ikke-isotopisk påvisning
Bindende Kapacitet >600 μg/cm 2
Format Ark
Materiale Nylon
Porestørrelse 0,45μ m
Størrelse (metrisk) 11 x 14 cm