Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nytran™ Nylon Membraner
Beskrivelse
- Moderat —opladet, ideel til applikationer, der kræver en lavere opladning, inklusive Southern og Northern blotting, koloni- og plakløft, samt dot- og slot blots
- Giver mulighed for fremragende signal-til-støj-forhold
- Bindingskapacitet:> 400 μg/cm 2
- Kompatibel med isotopisk og nonisotopdetektion
- Fås i μ0,2 m og μ0,45 m porestørrelse for optimal tilbageholdelse af oligoer og større DNA-fragmenter
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (metrisk) | 3 m |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til isotopisk og ikke-isotopisk påvisning |
| Bindende Kapacitet | >400 μg/cm 2 |
| Format | Rulle |
| Materiale | Nylon |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Dimensioner (LxB) | 30 cm x 3 m |