Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nylon Membraner
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
0,8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Fleksibel og holdbar for lettere håndtering. Cytiva Nylon Membraner er naturligt hydrofile, hvilket eliminerer behovet for befugtningsmidler og forfugtning ved filtrering af vandige opløsninger.
- Rene nylonmembraner
- Rivefast
- Filtrer mange organiske opløsningsmidler
- Autoklaverbar op til 135 °C
- Bioteknologiske anvendelser omfatter filtrering af vævskulturmedier, mikrobiologiske medier, buffere og opløsninger
- Anvendes i kromatografi til filtrering af prøver, vandige og organiske mobile faser, vakuumafgasning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Nylon |
| Porestørrelse | 0,5μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Mængde | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |