Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Nylon Membraner
Artikelnummer. 11324874
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
0,8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11324874 0,45 μm 90 mm Pakke med 50
11384864 0,2μ m 90 mm Pakke med 50
10012161 0,2μ m 47 mm Pakke med 100
11334874 0,8μ m 47 mm Pakke med 100
11394864 0,5μ m 13 mm Pakke med 100
11314874 0,45 μm 47 mm Pakke med 100
11345084 0,2μ m 13 mm Pakke med 100
11304874 0,45 μm 25 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11324874 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 7404009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 DKK
    1604.92 DKK / Pakke med 50
    Spare 55.08 DKK
    3% Slukket
På lager
Fleksibel og holdbar for lettere håndtering. Cytiva Nylon Membraner er naturligt hydrofile, hvilket eliminerer behovet for befugtningsmidler og forfugtning ved filtrering af vandige opløsninger.
  • Rene nylonmembraner
  • Rivefast
  • Filtrer mange organiske opløsningsmidler
  • Autoklaverbar op til 135 °C
  • Bioteknologiske anvendelser omfatter filtrering af vævskulturmedier, mikrobiologiske medier, buffere og opløsninger
  • Anvendes i kromatografi til filtrering af prøver, vandige og organiske mobile faser, vakuumafgasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Nylon
Porestørrelse 0,45 μm
Til brug med (applikation) Til filtrering af vandige opløsninger og de fleste organiske opløsningsmidler
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 50/Pk.
Diameter (metrisk) 90 mm