Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Nylon Membraner
Artikelnummer. 11314874
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
0,8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11314874 0,45 μm 47 mm Pakke med 100
11384864 0,2μ m 90 mm Pakke med 50
10012161 0,2μ m 47 mm Pakke med 100
11334874 0,8μ m 47 mm Pakke med 100
11394864 0,5μ m 13 mm Pakke med 100
11345084 0,2μ m 13 mm Pakke med 100
11304874 0,45 μm 25 mm Pakke med 100
11324874 0,45 μm 90 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11314874 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 7404004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 DKK
    1408.96 DKK / Pakke med 100
    Spare 671.04 DKK
    32% Slukket
På lager
Fleksibel og holdbar for lettere håndtering. Cytiva Nylon Membraner er naturligt hydrofile, hvilket eliminerer behovet for befugtningsmidler og forfugtning ved filtrering af vandige opløsninger.
  • Rene nylonmembraner
  • Rivefast
  • Filtrer mange organiske opløsningsmidler
  • Autoklaverbar op til 135 °C
  • Bioteknologiske anvendelser omfatter filtrering af vævskulturmedier, mikrobiologiske medier, buffere og opløsninger
  • Anvendes i kromatografi til filtrering af prøver, vandige og organiske mobile faser, vakuumafgasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Filtertype Membran filter
Materiale Nylon
Porestørrelse 0,45 μm
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100/Pk.
Type Filtreringsmembranskive
Diameter (metrisk) 47 mm