Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nylon Membraner
Artikelnummer. 11304874
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
0,8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11304874
Brand: Cytiva 7404002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel og holdbar for lettere håndtering. Cytiva Nylon Membraner er naturligt hydrofile, hvilket eliminerer behovet for befugtningsmidler og forfugtning ved filtrering af vandige opløsninger.
  • Rene nylonmembraner
  • Rivefast
  • Filtrer mange organiske opløsningsmidler
  • Autoklaverbar op til 135 °C
  • Bioteknologiske anvendelser omfatter filtrering af vævskulturmedier, mikrobiologiske medier, buffere og opløsninger
  • Anvendes i kromatografi til filtrering af prøver, vandige og organiske mobile faser, vakuumafgasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Nylon
Porestørrelse 0,45 μm
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100/Pk.
Diameter (metrisk) 25 mm