Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nylon Membran cirkel
Porestørrelse:
0,2μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Til filtrering af vandige opløsninger og de fleste organiske opløsningsmidler
- Hydrofilt - eliminerer behovet for befugtningsmidler
- Til brug med en bred vifte af biologiske præparater
- Fleksibel, holdbar og rivefast
- Kan autoklaveres ved 135 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Filtertype | Membran filter |
| Materiale | Nylon |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Til brug med (applikation) | Til filtrering af vandige opløsninger og de fleste organiske opløsningsmidler |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Type | Filtreringsmembranskive |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |