Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nylon Membran
Artikelnummer. 11365084
Skift visning
Diameter (metrisk):
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11365084 47 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11365084 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 7410004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    1292.03 DKK / Pakke med 100
    Spare 32.97 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Til filtrering af vandige opløsninger og de fleste organiske opløsningsmidler
  • Hydrofil
  • Fleksibel, holdbar og rivefast
  • Kan autoklaveres ved 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format disk
Materiale Nylon
Porestørrelse 1μ m
Diameter (engelsk) 1,8 tommer
Diameter (metrisk) 47 mm