Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofile polycarbonatmembraner
Diameter (metrisk):
25 mm
Beskrivelse
- En meget defineret porestørrelsesgrænse i sub-mikron-området muliggør måling af partikeldeformitet og indfangning af ekstremt små partikler
- Membraner er tilgængelige i en række porestørrelser, diametre og pladeformater
- Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
- Behandlet med polyvinylpyrrolidon (PVP) for at gøre det hydrofilt
- Lavt ekstraherbart indhold, minimerer risikoen for kontaminering af filtreringsprøver
- Høj kemisk resistens og god termisk stabilitet til en lang række prøvetyper
- Lav ensartet aske- og taravægt
- Glat flad membranoverflade for høj partikelsynlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 5 μm |
| Til brug med (applikation) | Mikroskopi, Cytologi, Parasitologi, samt visse luft- og oceanografiske analyser |
| Membran type | Polycarbonatfilm sporætset (PFTE) |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Type | Nukleopore hydrofil membran |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |