Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofil membran
Artikelnummer. p-7087616
Porestørrelse:
0,2μ m
0,4μ m
0,6μ m
0,8μ m
5 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16361396
Brand: Cytiva 10417001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En meget defineret porestørrelse cutoff i sub-mikron området muliggør partikeldeformitetsmålinger og indfangning af ekstremt små partikler
  • Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
  • Behandling med polyvinylpyrrolidon (PVP) gør filtre hydrofile
  • Lavt ekstraherbart indhold minimerer risikoen for kontaminering af filtreringsprøver
  • Høj kemisk resistens og god termisk stabilitet til en lang række prøvetyper
  • Lav, ensartet aske og lave taravægte
  • Glat flad membranoverflade for høj partikelsynlighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 0,2μ m
Til brug med (applikation) Bioassays, cellebiologi og miljøanalyse
Hydrofobicitet Hydrofil
Membran type Polycarbonatfilm sporætset (PFTE)
nr. pr. pakke 100/Pk.
Form Cirkel
Type Spor ætsede hydrofile membranfiltre
Diameter (metrisk) 13 mm