Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofil membran
Porestørrelse:
0,2μ m
0,4μ m
0,6μ m
0,8μ m
5 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
- Behandling med polyvinylpyrrolidon (PVP) gør filtre hydrofile
- Lavt ekstraherbart indhold minimerer risikoen for kontaminering af filtreringsprøver
- Høj kemisk resistens og god termisk stabilitet til en lang række prøvetyper
- Lav, ensartet aske og lave taravægte
- Glat flad membranoverflade for høj partikelsynlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 5 μm |
| Til brug med (applikation) | Bioassays, cellebiologi og miljøanalyse |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Membran type | Polycarbonatfilm sporætset (PFTE) |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Form | Cirkel |
| Type | Spor ætsede hydrofile membranfiltre |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |