Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofil membran
Artikelnummer. 16371396
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,4μ m
0,6μ m
0,8μ m
5 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) unitSize
16371396 0,2μ m 19 mm -
16361396 0,2μ m 13 mm -
16381396 0,2μ m 25 mm -
16301416 0,6μ m 47 mm -
16311416 0,8μ m 13 mm -
16321416 0,8μ m 19 mm Pakke med 100
16331416 0,8μ m 25 mm -
16341416 0,8μ m 37 mm -
16351416 0,8μ m 47 mm -
16361416 5 μm 13 mm -
16381416 5 μm 47 mm Pakke med 100
16391416 5 μm 50 mm -
16301426 8μ m 13 mm -
16301406 0,2μ m 50 mm -
16321406 0,2μ m 142 mm -
16331406 0,4μ m 13 mm -
16341406 0,4μ m 19 mm -
16351406 0,4μ m 25 mm -
16371406 0,4μ m 50 mm -
16391406 0,6μ m 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 16371396 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10417004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En meget defineret porestørrelse cutoff i sub-mikron området muliggør partikeldeformitetsmålinger og indfangning af ekstremt små partikler
  • Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
  • Behandling med polyvinylpyrrolidon (PVP) gør filtre hydrofile
  • Lavt ekstraherbart indhold minimerer risikoen for kontaminering af filtreringsprøver
  • Høj kemisk resistens og god termisk stabilitet til en lang række prøvetyper
  • Lav, ensartet aske og lave taravægte
  • Glat flad membranoverflade for høj partikelsynlighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 0,2μ m
Til brug med (applikation) Bioassays, cellebiologi og miljøanalyse
Hydrofobicitet Hydrofil
Membran type Polycarbonatfilm sporætset (PFTE)
nr. pr. pakke 100/Pk.
Form Cirkel
Type Spor ætsede hydrofile membranfiltre
Diameter (metrisk) 19 mm