Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nuclepore Hydrofil membran
Artikelnummer. 16685675
Skift visning
Porestørrelse:
1μ m
2μ m
3 μm
8μ m
10μ m
12μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) unitSize
16685675 1μ m 19 mm -
16675675 1μ m 13 mm -
16605685 1μ m 47 mm -
16311426 8μ m 25 mm -
16321426 8μ m 47 mm -
16675665 10μ m 13 mm -
16685665 10μ m 25 mm Pakke med 100
16695665 10μ m 47 mm Pakke med 100
16615675 12μ m 13 mm -
16625675 12μ m 25 mm -
16635675 12μ m 47 mm -
16615685 1μ m 90 mm Pakke med 25
16635685 1μ m 293 mm -
16645665 3 μm 13 mm -
16645685 2μ m 25 mm -
16655685 2μ m 47 mm -
16655665 3 μm 25 mm -
16665665 3 μm 47 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 16685675 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10418704
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nuclepore sporætsede hydrofile membraner med højt defineret porestørrelsesafskæring i sub-mikron område
  • Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
  • Behandlet med PVP for at gøre det hydrofilt
  • Lavt ekstraherbart indhold minimerer risikoen for kontaminering af filtreringsprøver
  • Høj kemikalieresistens
  • God termisk stabilitet
  • Lav, konsistent aske
  • Lav egenvægt
  • Glat, flad membranoverflade for høj partikelsynlighed
Applikationer:
  • Bioassays
  • Cellebiologi
  • Miljøanalyse
  • Mikroskopi
  • Cytologi
  • Parasitologi
  • Visse luft- og oceanografiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Porestørrelse 1μ m
Til brug med (applikation) Bioassays, Cellebiologi, Miljøanalyse, Mikroskopi, Cytologi, Parasitologi, Visse luft- og oceanografiske analyser
Mængde 100 Pk.
Type Nuclepore hydrofil membran
Diameter (metrisk) 19 mm