Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nuclepore Hydrofil membran
Artikelnummer. 16645685
Porestørrelse:
1μ m
2μ m
3 μm
8μ m
10μ m
12μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 16645685
Brand: Cytiva 10418806
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nuclepore sporætsede hydrofile membraner med højt defineret porestørrelsesafskæring i sub-mikron område
  • Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
  • Behandlet med PVP for at gøre det hydrofilt
  • Lavt ekstraherbart indhold minimerer risikoen for kontaminering af filtreringsprøver
  • Høj kemikalieresistens
  • God termisk stabilitet
  • Lav, konsistent aske
  • Lav egenvægt
  • Glat, flad membranoverflade for høj partikelsynlighed
Applikationer:
  • Bioassays
  • Cellebiologi
  • Miljøanalyse
  • Mikroskopi
  • Cytologi
  • Parasitologi
  • Visse luft- og oceanografiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Porestørrelse 2μ m
Til brug med (applikation) Bioassays, Cellebiologi, Miljøanalyse, Mikroskopi, Cytologi, Parasitologi, Visse luft- og oceanografiske analyser
Mængde 100 Pk.
Type Nuclepore hydrofil membran
Diameter (metrisk) 25 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado