Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nuclepore Hydrofil membran
Porestørrelse:
1μ m
2μ m
3 μm
8μ m
10μ m
12μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
- Behandlet med PVP for at gøre det hydrofilt
- Lavt ekstraherbart indhold minimerer risikoen for kontaminering af filtreringsprøver
- Høj kemikalieresistens
- God termisk stabilitet
- Lav, konsistent aske
- Lav egenvægt
- Glat, flad membranoverflade for høj partikelsynlighed
Applikationer:
- Bioassays
- Cellebiologi
- Miljøanalyse
- Mikroskopi
- Cytologi
- Parasitologi
- Visse luft- og oceanografiske analyser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonat |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Til brug med (applikation) | Bioassays, Cellebiologi, Miljøanalyse, Mikroskopi, Cytologi, Parasitologi, Visse luft- og oceanografiske analyser |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | Nuclepore hydrofil membran |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |