Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Nuclepore Hydrofil membran
Artikelnummer. 16635675
Porestørrelse:
1μ m
2μ m
3 μm
8μ m
10μ m
12μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 16635675
Brand: Cytiva 10418512
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nuclepore sporætsede hydrofile membraner med højt defineret porestørrelsesafskæring i sub-mikron område
  • Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
  • Behandlet med PVP for at gøre det hydrofilt
  • Lavt ekstraherbart indhold minimerer risikoen for kontaminering af filtreringsprøver
  • Høj kemikalieresistens
  • God termisk stabilitet
  • Lav, konsistent aske
  • Lav egenvægt
  • Glat, flad membranoverflade for høj partikelsynlighed
Applikationer:
  • Bioassays
  • Cellebiologi
  • Miljøanalyse
  • Mikroskopi
  • Cytologi
  • Parasitologi
  • Visse luft- og oceanografiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Porestørrelse 12μ m
Til brug med (applikation) Bioassays, Cellebiologi, Miljøanalyse, Mikroskopi, Cytologi, Parasitologi, Visse luft- og oceanografiske analyser
Mængde 100 Pk.
Type Nuclepore hydrofil membran
Diameter (metrisk) 47 mm