Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Ikke-sterile ME 25 Mixed Cellulose Ester Membraner
Artikelnummer. 11365384
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Gitter farve:
Grøn/sort
Hvid
N/A
Sort
Størrelse (metrisk) gitter:
3,1 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11365384
Brand: Cytiva 10409414
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder en større adsorption af produkt med en høj grad af indre overfladeareal. Whatman™ Ikke-sterile ME25 blandede cellulosemembraner fås almindelige til automatiske kolonitællingsapplikationer, såvel som gitter for at hjælpe med manuelle tælleprocedurer.
Sammensat af celluloseacetat og cellulosenitrat karakteriseret ved en glat og ensartet overflade. Farvekontrast fra filteroverfladen letter partikeldetektion og minimerer øjentræthed.
  • Gitteret overflade (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
  • Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
  • Porestørrelse: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn/sort
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Gitter farve Grøn/sort
Proteinbindingskapacitet Medium
Mængde 1000 pakke
Størrelse (metrisk) gitter 3,1 mm
Overfladetype Gitter
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ME25/41, 0.45 µm 50 mm, 100 pack
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.