Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Ikke-sterile ME 25 Mixed Cellulose Ester Membraner
Artikelnummer. 11365364
Skift visning
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Gitter farve:
Grøn/sort
Hvid
N/A
Sort
Størrelse (metrisk) gitter:
3,1 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Gitter farve Størrelse (metrisk) gitter Pakningsstørrelse
11365364 47 mm Sort 3,1 mm Pakke med 100
11325394 50 mm Hvid 3,1 mm Pakke med 100
11375364 50 mm Sort 3,1 mm Pakke med 100
10292131 47 mm N/A 3,1 mm Pakke med 100
11365384 47 mm Grøn/sort 3,1 mm Pakke med 100
11325364 47 mm Sort 5 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11365364 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10406812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 DKK
    876.47 DKK / Pakke med 100
    Spare 208.53 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilbyder en større adsorption af produktet med en høj grad af indre overfladeareal. Whatman™ Ikke-sterile ME25 blandede cellulosemembraner fås uden problemer til automatisk kolonitælling.
Tilbyder en større adsorption af produkt med en høj grad af indre overfladeareal. Whatman™ Ikke-sterile ME25 blandede cellulosemembraner fås almindelige til automatiske kolonitællingsapplikationer, såvel som gitter for at hjælpe med manuelle tælleprocedurer.
Består af celluloseacetat og cellulosenitrat, kendetegnet ved en glat og ensartet overflade. Farvekontrasten fra filteroverfladen letter partikeldetektion og minimerer øjets træthed.
  • Overfladen (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
  • Specielt ikke-giftigt blæk, der bruges, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
  • Porestørrelse: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Gitter farve Sort
Hydrofobicitet Hydrofil
Inkluderer Interleaving papir
Proteinbindingskapacitet Medium
Størrelse (metrisk) gitter 3,1 mm
Overfladetype Gitter
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Tykkelse (metrisk) 145μ m
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm