Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Ikke-sterile ME 25 Mixed Cellulose Ester Membraner
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Gitter farve:
Grøn/sort
Hvid
N/A
Sort
Størrelse (metrisk) gitter:
3,1 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tilbyder en større adsorption af produkt med en høj grad af indre overfladeareal. Whatman™ Ikke-sterile ME25 blandede cellulosemembraner fås almindelige til automatiske kolonitællingsapplikationer, såvel som gitter for at hjælpe med manuelle tælleprocedurer.
Sammensat af celluloseacetat og cellulosenitrat karakteriseret ved en glat og ensartet overflade. Farvekontrast fra filteroverfladen letter partikeldetektion og minimerer øjentræthed.
- Gitteret overflade (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
- Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
- Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
- Porestørrelse: 0,45 μm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sort |
| Materiale (membran) | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Gitter farve | Hvid |
| Proteinbindingskapacitet | Medium |
| Mængde | 100 pakke |
| Størrelse (metrisk) gitter | 3,1 mm |
| Overfladetype | Gitter |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose