Få mere at vide
Cytiva Whatman™ MV050 Vakuumfiltreringsmanifold
Artikelnummer. 11365154
Skift visning
Model-:
MV050/0
MV050A/0
Inkluderer:
Hurtig lukkeklemme
Standard klemme
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Inkluderer unitSize
11365154 MV050A/0 Hurtig lukkeklemme Hver
11325154 MV050/0 Standard klemme Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365154 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10440020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MV050 vakuumfiltreringsmanifolder er lavet af rustfrit stål og er ideelle til mikrobiologiske anvendelser. De kan bruges op til 200 °C, er autoklaverbare og kan steriliseres ved tør varme op til 180 °C. Leveres med standard- eller hurtiglukningsklemmer.
  • Produkttype: Vakuumfiltreringsmanifold
  • Materiale: Rustfrit stål
  • Volumen: 500 ml
  • Autoklaverbar: Ja
  • Stik: Gummiprop
  • Filterdiameter: 47/50 mm
  • Filtreringsområde: 12,5 cm 2
  • Til brug med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi og hydrobiologi. Restanalyse, bundfaldsanalyse og forureningstestning (fødevare- og drikkevare-, farmaceutiske og kosmetiske industrier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Stik Gummiprop
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) MV050 Manifold
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 12,5 cm 2
Til brug med (applikation) Mikrobiologi, biokemi og hydrobiologi. Restanalyse, bundfaldsanalyse og forureningstestning (fødevare- og drikkevare-, farmaceutiske og kosmetiske industrier)
Inkluderer Hurtig lukkeklemme
Model- MV050A/0
Serie MV050
Temperatur (engelsk) Max. 200 °C
Temperatur (metrisk) Maks 392 °F
Type Vakuumfiltreringsmanifold
Volumen (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) filter 47/50 mm