Få mere at vide
Cytiva Whatman™ MV050 Vakuumfiltreringsmanifold
Model-:
MV050/0
MV050A/0
Inkluderer:
Hurtig lukkeklemme
Standard klemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Produkttype: Vakuumfiltreringsmanifold
- Materiale: Rustfrit stål
- Volumen: 500 ml
- Autoklaverbar: Ja
- Stik: Gummiprop
- Filterdiameter: 47/50 mm
- Filtreringsområde: 12,5 cm 2
- Til brug med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi og hydrobiologi. Restanalyse, bundfaldsanalyse og forureningstestning (fødevare- og drikkevare-, farmaceutiske og kosmetiske industrier)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Stik | Gummiprop |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | MV050 Manifold |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 12,5 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologi, biokemi og hydrobiologi. Restanalyse, bundfaldsanalyse og forureningstestning (fødevare- og drikkevare-, farmaceutiske og kosmetiske industrier) |
| Inkluderer | Standard klemme |
| Model- | MV050/0 |
| Vis mere |