Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner - WME-område, 0,45μ m Porestørrelse
Artikelnummer. 11929207
Skift visning
Overfladetype:
Almindelig
Gitter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Inkluderer:
Interleaving papir
Pad
Pad, interleaving papir
Mængde:
100 pakke
1000 pakke
200 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladetype Sterilitet Inkluderer Mængde unitSize
11929207 Gitter Steril Interleaving papir 200 pakke Pakke med 200
11914544 Gitter Steril Pad, interleaving papir 1000 pakke Pakke med 1000
10153971 Gitter Ikke steril Pad 100 pakke Pakke med 100
11374824 Almindelig Steril Pad 100 pakke Pakke med 100
10030461 Gitter Steril Pad, interleaving papir 100 pakke Pakke med 100
10756262 Gitter Steril Interleaving papir 100 pakke Pakke med 100
11324834 Gitter Ikke steril Interleaving papir 100 pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11929207 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 7141124
Sammensat af celluloseacetat og cellulosenitratmembraner. Whatman™ Blandede celluloseestermembraner - WME-serien er kendetegnet ved en glattere og mere ensartet overflade end rene nitrocellulosefiltre.
  • Gitteret overflade (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
  • Farvekontrast fra filteroverfladen letter også partikeldetektion og minimerer øjentræthed.
  • Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
Ordreinfo
Autoklaverbar pakke har 10 kuverter med 10 filtre/puder til sterilisering i det mikrobiologiske laboratorium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk arbejde, prøveforberedelse, mikrobiologiske undersøgelser, filtrering af vandige opløsninger
Gitter farve Sort
Inkluderer Interleaving papir
Emballage Individuelt pakket
Proteinbindingskapacitet Medium
Mængde 200 pakke
Størrelse (metrisk) gitter 3.1mm
Overfladetype Gitter
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm