Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner - WME-område, 0,45μ m Porestørrelse
Description
Sammensat af celluloseacetat og cellulosenitratmembraner. Whatman™ Blandede celluloseestermembraner - WME-serien er kendetegnet ved en glattere og mere ensartet overflade end rene nitrocellulosefiltre.
- Gitteret overflade (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
- Farvekontrast fra filteroverfladen letter også partikeldetektion og minimerer øjentræthed.
- Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
- Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
Order Info
Autoklaverbar pakke har 10 kuverter med 10 filtre/puder til sterilisering i det mikrobiologiske laboratorium.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Materiale (membran) | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologisk arbejde, prøveforberedelse, mikrobiologiske undersøgelser, filtrering af vandige opløsninger |
| Gitter farve | Sort |
| Inkluderer | Interfleaving papir |
| Emballage | Individuelt pakket |
| Proteinbindingskapacitet | Medium |
| Show More |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.