Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner - WME-område, 0,45μ m Porestørrelse
Artikelnummer. 11374824
Overfladetype:
Almindelig
Gitter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Inkluderer:
Interleaving papir
Pad
Pad, interleaving papir
Emballage:
Autoklave pakke
Individuelt pakket
Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Artikelnummer. 11374824
Brand: Cytiva 7140104
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sammensat af celluloseacetat og cellulosenitratmembraner. Whatman™ Blandede celluloseestermembraner - WME-serien er kendetegnet ved en glattere og mere ensartet overflade end rene nitrocellulosefiltre.
  • Gitteret overflade (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
  • Farvekontrast fra filteroverfladen letter også partikeldetektion og minimerer øjentræthed.
  • Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
Ordreinfo
Autoklaverbar pakke har 10 kuverter med 10 filtre/puder til sterilisering i det mikrobiologiske laboratorium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk arbejde, prøveforberedelse, mikrobiologiske undersøgelser, filtrering af vandige opløsninger
Gitter farve Almindelig
Inkluderer Pad
Emballage Individuelt pakket
Proteinbindingskapacitet Medium
Mængde 100 pakke
Størrelse (metrisk) gitter 3.1mm
Overfladetype Almindelig
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose