Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner - WME-område, 0,45μ m Porestørrelse
Beskrivelse
Sammensat af celluloseacetat og cellulosenitratmembraner. Whatman™ Blandede celluloseestermembraner - WME-serien er kendetegnet ved en glattere og mere ensartet overflade end rene nitrocellulosefiltre.
- Gitteret overflade (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
- Farvekontrast fra filteroverfladen letter også partikeldetektion og minimerer øjentræthed.
- Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
- Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
Ordreinfo
Autoklaverbar pakke har 10 kuverter med 10 filtre/puder til sterilisering i det mikrobiologiske laboratorium.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Materiale (membran) | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologisk arbejde, prøveforberedelse, mikrobiologiske undersøgelser, filtrering af vandige opløsninger |
| Gitter farve | Sort |
| Inkluderer | Interleaving papir |
| Emballage | Autoklave pakke |
| Proteinbindingskapacitet | Medium |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Farekategori
- Brandfarligt fast stof Kategori 1