Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner: ME24
Artikelnummer. 11355374
Skift visning
Diameter (metrisk):
4,7 cm
47 mm
5 cm
Overfladetype:
Almindelig
Gitter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Overfladetype Pakningsstørrelse
11355374 5 cm Gitter Pakke med 100
11345374 4,7 cm Gitter Pakke med 100
11315324 47 mm Almindelig Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355374 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10406972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    983.53 DKK / Pakke med 100
    Spare 216.47 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Anbefales til de fleste rutinemæssige applikationer
  • Gitteret overflade (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
  • Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
  • Porestørrelse: 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) At kvantitativt evaluere antallet af mikroorganismer
Grad MIG 24
Gitter farve Sort
Hydrofobicitet Hydrofil
Inkluderer Interleaving papir
Proteinbindingskapacitet Medium
Størrelse (metrisk) gitter 0.31cm
Overfladetype Gitter
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 20 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 1,96 tommer.
Diameter (metrisk) 5 cm