Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner: ME24
Artikelnummer. 11345374
Skift visning
Diameter (metrisk):
4,7 cm
47 mm
5 cm
Overfladetype:
Almindelig
Gitter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Overfladetype unitSize
11345374 4,7 cm Gitter Pakke med 100
11355374 5 cm Gitter Pakke med 100
11315324 47 mm Almindelig Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345374 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10406970
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefales til de fleste rutinemæssige applikationer
  • Gitteret overflade (3,1 mm intervaller) gør filtre ideelle til kolonitælling efter inkubation
  • Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
  • Porestørrelse: 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) At kvantitativt evaluere antallet af mikroorganismer
Grad MIG 24
Gitter farve Sort
Hydrofobicitet Hydrofil
Inkluderer Interleaving papir
Proteinbindingskapacitet Medium
Størrelse (metrisk) gitter 0.31cm
Overfladetype Gitter
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 20 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 4,7 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose